Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Lieferant: REAGECON
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
T20105
T20101
REGET20105EA
76.4
EUR
REGET20105
REGET20101
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |