Blei(II)acetat
Lieferant: REAGECON
|
|
Synonyme:
Essigsäure Blei(II)salz, Blei(II)acetat
USP3105
REGEUSP3105EA
201
EUR
REGEUSP3105
Blei(II)acetat
Blei(II)acetat
Standards: ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb Molecular Weight: 325.29 g/mol Schmelzpunkt: 280 |
MDL:
MFCD00012452 CAS-Nummer: 301-04-2 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,05411 |