Kapillarsäulen, Rtx®-1
Lieferant: Restek
10154 40101 40102 40103 40110 40111 40112 41101 41102 41103 41104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10129 10130 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10150 10151 10152 10153 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10166 10167 10169 10170 10172 10173 10175 10176 10177 I10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10187 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10198 40110-6850 41101-6850 10106-107 10108-112 10108-124042 10109-106 10120-6850 10121-107 10122-107 10123-106 10123-124042 10123-1246850 10123-6850 10124-042 10124-106 10124-600 10124-6850 10125-600 10125-6850 10126-105 10126-6850 10127-051103 10127-6850 10135-6850 10136-104 10137-123284 10137-280 10137-282 10137-6850 10138-042 10139-106 10139-365 10139-600 10139-6850 10140-6850 10141-105 10142-600 10143-6850 10145-6850 10150-282051 10151-107 10151-6850 10152-104 10152-107 10152-123 10152-6850 10153-6850 10154-106 10154-1256850 10154-282 10154-289 10154-6850 10155-051 10155-101 10155-102 10155-106 10155-106284 10155-284 10155-6850 10156-105 10156-105600 10156-6850 10157-105 10157-600 10157-6850 10158-109 10158-6850 10159-303 10167-097 10167-104 10167-6850 10170-6850 10176-051 10176-139 10177-086 10177-104 10177-107 10177-119 10178-600 10178-6850 10179-042 10179-101 10179-106 10179-117 10179-1266850 10179-1296850 10179-6850 10180-105 10181-123 10181-6850 10182-104 10182-107 10182-123 10182-126 10183-105 10183-109 10183-1296850 10183-6850 10184-051 10184-106 10184-282 10184-6850 10185-101 10185-289 10185-305 10185-6850 10187-6850 10190-6850 10195-146280 10195-284 10198-6850 10180-600
568-2033EA 759 EUR
568-2033 568-2439 568-2440 568-2441 568-2442 568-2443 568-2444 568-2453 568-2454 568-2455 568-2456 568-2000 568-2001 568-2002 568-2003 568-2004 568-2005 568-2006 568-2007 REST10113 REST10114 REST10115 568-2008 568-2009 568-2010 568-2011 568-2012 568-2013 568-2014 568-2015 568-2017 568-2018 568-2019 568-2020 568-2021 568-2022 568-2023 568-2024 568-2025 568-2026 568-2027 568-2028 REST10145 568-2029 568-2030 568-2031 568-2032 568-2034 568-2035 568-2036 568-2037 568-2038 568-2039 568-2040 568-2041 568-2042 568-2043 568-2044 568-2045 568-2046 568-2047 568-2048 568-2049 568-2050 568-2051 568-2052 568-2053 568-2054 568-2055 568-2056 568-2057 568-2058 568-2059 568-2060 568-2061 568-2062 568-2063 568-2064 REST10195 568-2065 REST40110-6850 REST41101-6850 REST10106-107 REST10108-112 REST10108-124042 REST10109-106 REST10120-6850 REST10121-107 REST10122-107 REST10123-106 REST10123-124042 REST10123-1246850 REST10123-6850 REST10124-042 REST10124-106 REST10124-600 REST10124-6850 REST10125-600 REST10125-6850 REST10126-105 REST10126-6850 REST10127-051103 REST10127-6850 REST10135-6850 REST10136-104 REST10137-123284 REST10137-280 REST10137-282 REST10137-6850 REST10138-042 REST10139-106 REST10139-365 REST10139-600 REST10139-6850 REST10140-6850 REST10141-105 REST10142-600 REST10143-6850 REST10145-6850 REST10150-282051 REST10151-107 REST10151-6850 REST10152-104 REST10152-107 REST10152-123 REST10152-6850 REST10153-6850 REST10154-106 REST10154-1256850 REST10154-282 REST10154-289 REST10154-6850 REST10155-051 REST10155-101 REST10155-102 REST10155-106 REST10155-106284 REST10155-284 REST10155-6850 REST10156-105 REST10156-105600 REST10156-6850 REST10157-105 REST10157-600 REST10157-6850 REST10158-109 REST10158-6850 REST10159-303 REST10167-097 REST10167-104 REST10167-6850 REST10170-6850 REST10176-051 REST10176-139 REST10177-086 REST10177-104 REST10177-107 REST10177-119 REST10178-600 REST10178-6850 REST10179-042 REST10179-101 REST10179-106 REST10179-117 REST10179-1266850 REST10179-1296850 REST10179-6850 REST10180-105 REST10181-123 REST10181-6850 REST10182-104 REST10182-107 REST10182-123 REST10182-126 REST10183-105 REST10183-109 REST10183-1296850 REST10183-6850 REST10184-051 REST10184-106 REST10184-282 REST10184-6850 REST10185-101 REST10185-289 REST10185-305 REST10185-6850 REST10187-6850 REST10190-6850 REST10195-146280 REST10195-284 REST10198-6850 REST10180-600
Kapillarsäulen, Rtx®-1
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), simulierte Destillation, Brandbeschleuniger, Gase, Erdgasgeruchstoffe, Schwefelverbindungen, ätherische Öle, Kohlenwasserstoffe, halbflüchtige Stoffe, Pestizide, Oxygenate.
Unpolare Phase; Crossbond® 100% Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: –60 bis 350 °C
Passender Ersatz für: HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1. Entspricht den USP G1-, G2-, G38-Phasen.