Kapillarsäulen, Rtx®-BAC1 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
18001 18003 18001-126 18001-6850 18003-6850
REST18001EA 821 EUR
REST18001 REST18003 REST18001-126 REST18001-6850 REST18003-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-BAC1 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für die Blutalkoholanalyse – erreichen Sie eine Basislinienauflösung in weniger als drei Minuten.
  • Ideal für den Missbrauch von Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB)/γ-Butyrolacton (GBL), Glykolen und gängigen industriellen Lösungsmitteln
  • Die Rtx®-BAC2-Bestätigungssäule bietet vier Änderungen der Elutionsreihenfolge unter den gleichen Bedingungen
  • Stabil bis 260 °C