Puller/inserter tool, CarboFrit®
Lieferant: Restek
21642
REST21642EA 30.5 EUR
REST21642
Puller/inserter tool, CarboFrit®
Werkzeug zum Herausziehen und Einführen
This puller/inserter tool has hook end for removing CarboFrit® inserts and a bent end (90°) for inserting CarboFrit® inserts.
  • Slender design
  • Easy to maneuver