FID jet removal tool
Lieferant: Restek
22328
REST22328EA 69 EUR
REST22328
FID jet removal tool
Werkzeug zum Herausziehen und Einführen
These FID jet removal tool for Agilent 5890/6850/6890/7890 FID.
  • Securely grips jet in socket for easy removal or installation
  • Unique, ergonomic handle and easy to hold