Wiederaufladbare elektronische Verschließ- und Öffnungszangen
Lieferant: Restek
22360
REST22360EA 0 EUR
REST22360
Wiederaufladbare elektronische Verschließ- und Öffnungszangen
Crimper, Capper und Decapper
Die elektronischen Verschließ- und Öffnungszangen sind mit einem wiederaufladbaren 6,4 V-Akku ausgestattet. Die Aufladezeit für den Akku beträgt 30 Minuten bis 2 Stunden. Das Universalstecker-Set enthält Stecker mit Adaptern für die USA, Europa, UK und Australien.
  • Einfache Handhabung mit komfortablem Griff
  • Bördeldruck justierbar
  • Für das Verbördeln mehrerer hundert Flaschen ist lediglich eine Ladung erforderlich
  • Schneller Ladezyklus aufgrund des großen Akkus
  • Kompatibel mit 11 mm- und 20 mm-Kappen
Lieferumfang: Alle Kits enthalten ein Universalstecker-Set.