Elektronischer Strömungsmesser, ProFLOW 6000
Lieferant: Restek
22656
REST22656EA 1034 EUR
REST22656
Elektronischer Strömungsmesser, ProFLOW 6000
Durchflussmesser
Der ProFLOW 6000 wurde für explosive und brennbare Gase entwickelt.
  • Volumenstrom für Gase in einem Bereich von 0,5 bis 500 ml pro Minute
  • Automatische Abschaltfunktion, ergonomisches Design und seitliche Griffe
  • Überbereichs-Warnanzeige
Lieferumfang: Wird mit Zwei-Batterien und einem Hartschalen-Transportkoffer geliefert.
Bitte beachten Brennbare Gase werden aufgrund der zunehmenden Nutzung von Wasserstoff in der Chromatographie unerlässlich.