Kaliumcyanid 100 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: Ricca Chemical

6040-16
RICC6040-16EA 163 EUR
RICC6040-16
Kaliumcyanid 100 g/l in wässriger Lösung
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 3413
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR