Folienschweißgerät polystar® 613 M Schweißnahtlänge: max. 60 cm Schweißnahtbreite: 3,0 mm Durchgangsbreite: 52,5 cm Heizbandträgeröffnung: 15 mm Abmessungen (B x T x H): 76,5 x 31 x 16 cm Masse: 21,4 kg 1 * 1 ST
Lieferant: RISCHE HERFURTH
Folienschweißgerät polystar® 613 M Schweißnahtlänge: max. 60 cm Schweißnahtbreite: 3,0 mm Durchgangsbreite: 52,5 cm Heizbandträgeröffnung: 15 mm Abmessungen (B x T x H): 76,5 x 31 x 16 cm Masse: 21,4 kg 1 * 1 ST