Flaschen, Enghals, Rund, HDPE, UN-Zulassung
Lieferant: RIXIUS
3-0600-1000-45
RIXI3-0600-1000-45EA 399 EUR
RIXI3-0600-1000-45
Flaschen, Enghals, Rund, HDPE, UN-Zulassung
Flaschen Kunststoffflaschen
Enghalsflasche aus HDPE, natur.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Robust
Standards: UN-X-Zulassung.