Flaschen, schräger Hals, rund, HDPE
Lieferant: RIXIUS
3-3200-0750-25
RIXI3-3200-0750-25EA 186 EUR
RIXI3-3200-0750-25
Flaschen, schräger Hals, rund, HDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
Flaschen mit schrägem Hals aus HDPE.
  • Fest und bruchsicher
  • Abweisend gegen Wasser, wässrige Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.