Flaschen, zwei Hälse, rechteckig, HDPE
Lieferant: RIXIUS
3-5100-1000-28
RIXI3-5100-1000-28EA 455 EUR
RIXI3-5100-1000-28
Flaschen, zwei Hälse, rechteckig, HDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
Flaschen mit zwei Hälsen aus HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Abweisend gegen Wasser, wässrige Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904