Kanister, Enghals, HDPE
Lieferant: RIXIUS
6-020005045215 6-0200-100-45U 6-0200-200-61 6020002545WC 6020003045WC 6020020061WC 6020025061WC 6020030061WC 6020005045WC 6020002045WC 60200050452WC
216-5332EA 12.1 EUR
216-5332 RIXI6-0200-100-45U 216-5334 RIXI6020002545WC RIXI6020003045WC RIXI6020020061WC RIXI6020025061WC RIXI6020030061WC RIXI6020005045WC RIXI6020002045WC RIXI60200050452WC
Kanister, Enghals, HDPE
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +110 °C
  • Kanister mit UN-Y-Zulassung
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labors. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport. Mit UN- oder Y-Zulassung.
Standards:
Bestellinformation: Kanister werden mit oder ohne Schraubverschluss geliefert. Zusätzliche kompatible Schraubverschlüsse sind separat erhältlich.
Lieferumfang:
Bitte beachten