Kanister, Enghals, HDPE, Natur
Lieferant: RIXIUS
6010010045WC
RIXI6010010045WCEA 0 EUR
RIXI6010010045WC
Kanister, Enghals, HDPE, Natur
Flaschen Kanister
Universalkanister, aus HDPE hergestellt, natur, für Industrie, Handel und Labore. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit Skala
  • Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten