Flaschen, Weithals, mit montierten Verschlüssen
Lieferant: RIXIUS
M11662-4S-0500
RIXIM11662-4S-0500EA 761 EUR
RIXIM11662-4S-0500
Flaschen, Weithals, mit montierten Verschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, natur, mit rotem PP-Verschluss mit geschäumter PE-Dichtung.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport.