Filtertrichter, konisch, mit Glasfilterplatte und Normschliffkern, VitraPOR®
Lieferant: ROBU GLASFILTER
47010 47033 47011 47012 47013 47014 47020 47021 47022 47023 47024 47030 47031 47034 47032
ROBU47010EA 78.9 EUR
ROBU47010 ROBU47033 ROBU47011 ROBU47012 ROBU47013 ROBU47014 ROBU47020 ROBU47021 ROBU47022 ROBU47023 ROBU47024 ROBU47030 ROBU47031 ROBU47034 ROBU47032
Filtertrichter, konisch, mit Glasfilterplatte und Normschliffkern, VitraPOR®
Trichter Filtertrichter Trichter mit Kernschliff
Diese konischen Trichter, hergestellt aus Borosilikatglas, verfügen über einen Normschliffkern und eine eingeschmolzene Filterplatte.
  • Vielseitiges und wiederverwertbares Material
  • Beständig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • Verfügbar in Porositätsklassen von 1,0 μm bis 500 μm
Ideal für die Probenvorbereitung und Filtration kleiner Mengen.