Wasser, UltraPure, Filter sterile
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
MB-009-1000
MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA
124
EUR
ROCKMB-009-1000
ROCKMB-009-4000
Wasser, UltraPure, Filter sterile
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |