Wasser, UltraPure für die Molekularbiologie, steril gefiltert

Lieferant: Rockland Immunochemicals

MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 192 EUR
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Wasser, UltraPure für die Molekularbiologie, steril gefiltert
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR