Ammoniumacetat 5.0 M in wässriger Lösung

Lieferant: Rockland Immunochemicals

Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz

MB-041
ROCKMB-041EA 179 EUR
ROCKMB-041
Ammoniumacetat 5.0 M in wässriger Lösung
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77.08 g/mol
Schmelzpunkt: 114
Flammpunkt: 136
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR