Calciumchlorid 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyme: Chlorcalcium
MB-055
ROCKMB-055EA 179 EUR
ROCKMB-055
Calciumchlorid 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8