Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
MB-056
ROCKMB-056EA 195 EUR
ROCKMB-056
Magnesiumsulfat 1 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM