Lüftungsschraube aus Edelstahl zum manuellen Be-und Entlüften von Behältern passt zu folgenden Rötzmeiergebinden: Safety canister 20KDL Safety canister 05KZ Safety canister 10KZ Safety canister 20KZ Safety barrel 10D Safety barrel 10DI Transport bar 1 * 1 ST
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Lüftungsschraube aus Edelstahl zum manuellen Be-und Entlüften von Behältern passt zu folgenden Rötzmeiergebinden: Safety canister 20KDL Safety canister 05KZ Safety canister 10KZ Safety canister 20KZ Safety barrel 10D Safety barrel 10DI Transport bar 1 * 1 ST