relative Feuchte und Temperatur, mit integriertem AirChip3000. Fühlerabmessungen: 100 x 15 mm, Einsatzbereich: 0...100%rF, -100...200C, Genauigkeit @23C5K: 0.8%rF / 0.1 K, Hygromer HT-1 Feuchtesensor, inklusive Filterträger, 2 m Kabellänge und W 1 * 1 ST
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
relative Feuchte und Temperatur, mit integriertem AirChip3000. Fühlerabmessungen: 100 x 15 mm, Einsatzbereich: 0...100%rF, -100...200C, Genauigkeit @23C5K: 0.8%rF / 0.1 K, Hygromer HT-1 Feuchtesensor, inklusive Filterträger, 2 m Kabellänge und W 1 * 1 ST