Blotting-Papier, Amersham Hybond™
Lieferant: Cytiva
RPN6101M
RPN6101MEA 92.97 EUR
RPN6101M
Blotting-Papier, Amersham Hybond™
Blotting-Papiere
Blotting-Papier für Forschungslabore für die Verwendung in der Gelelektrophorese in allen molekularbiologischen und Proteinstudien.
  • Empfohlen für die Verwendung mit allen Hybond™ Blotting-Membranen
  • Hohe Reinheit und Gleichförmigkeit gewährleisten konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
  • Reine Cellulosesorte; 0,39 mm dickes Papier mit mittlerer Nassfestigkeit und glatter Oberfläche