Eisen(III)chlorid Hexahydrat

Lieferant: RS COMPONENTS
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid Hexahydrat

551-277
RSCO551-277EA 0 EUR
RSCO551-277
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 270,3 g/mol
Siedepunkt: 280…285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR