Natriumazid 0,05% in Wasser, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumtriazid
RTC000068-1L
RTC000068-1LEA 86 EUR
RTC000068-1L
Natriumazid 0,05% in Wasser, Supelco®
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8