Antibakterielle Schaumseifen
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
2167858 2167901 2167860 2167904
RUBB2167858EA 27.9 EUR
RUBB2167858 RUBB2167901 RUBB2167860 RUBB2167904
Antibakterielle Schaumseifen
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Antibakterielle Seife tötet Keime ab, was ideal für Einrichtungen ist, die sich mehr Sicherheit wünschen.
  • Tötet 99,99% aller gängigen Keime ab; vollständig getestet, als bakterizid, viruzid und levurozid erwiesen
  • Breitbandwirkung desinfiziert Hände in 30 Sekunden
  • Parfümfrei; nicht verunreinigend für Lebensmittelumgebungen
  • Angenehm verwendbar, reichhaltige Schaumformel ist ideal für jeden Ort
Diese schnell wirkende, parfümfreie Lösung enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, um Hauttrockenheit vorzubeugen. Die biologisch abbaubare Formel dient einer gesunden Umwelt. Kontrollierte Abgabe sorgt für weniger Chemikalien im Abfallstrom.
Standards: Getestet nach den folgenden Normen: EN 1500, EN 13727+A2, EN 14476+A2 und EN 13624.