Zink(II)nitrat Hexahydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinknitrat Hexahydrat
S12313.C4
S12313.C4EA 0 EUR
S12313.C4
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273