(S)-(-)-Nicotin USP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

S12398.PG
S12398.PGEA 0 EUR
S12398.PG
(S)-(-)-Nicotin USP
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006369
CAS-Nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR