Stärke (aus Maiskörnern), Supelco®

Lieferant: Merck

S2388-10G
S2388-10GEA 296 EUR
S2388-10G
Stärke (aus Maiskörnern), Supelco®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064a0731d53dc88c780b6e8f45cc8cf7d7a122fa&vid=064a0731d53dc88c780b6e8f45cc8cf7d7a122fa&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR