Sudan IV, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Sudan® IV (Scharlachrot), 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol, Oil Red BB, Sudan M Rot 380, Oil Red IV, Solvent Red 24, 1-([2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl)naphthalen-2-ol, Oil Red, Fat Red B, Scarlet Red, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4261-25G
S4261-25GEA
143
EUR
S4261-25G
Sudan IV, Sigma-Aldrich®
Sudan IV
Formel:
C₂₄H₂₀N₄O Molecular Weight: 380.45 g/mol Schmelzpunkt: 188 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003893 CAS-Nummer: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Merck Index: 12,08538 |