di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
S9390-100GEA 30.5 EUR
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS, Fluka™
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
ADR: 3,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR