Probenehmer, PowderThief
Lieferant: Sampling Systems
1030C-600 1030CT-10 1030CT-25 1030D-1000 1030D-1500 1030AT-050 1030A-600 1030AT-075 1030AT-100 1030A-1500 1030A-1000 1030A-300 1030AT-025 1030DT-50 1030DT-100 1030DT-20 1030DT-25 1030B-600 1030BT-2 1030BT-3 1030B-1000 1030BT-5 1030B-1500 1030D-600 1030C-1000 1030C-1500 1030D-2000 1030AT-150 1030BT-10 1030BT-8
SAMP1030C-600EA 875 EUR
SAMP1030C-600 SAMP1030CT-10 SAMP1030CT-25 SAMP1030D-1000 SAMP1030D-1500 SAMP1030AT-050 SAMP1030A-600 SAMP1030AT-075 SAMP1030AT-100 SAMP1030A-1500 SAMP1030A-1000 SAMP1030A-300 SAMP1030AT-025 SAMP1030DT-50 SAMP1030DT-100 SAMP1030DT-20 SAMP1030DT-25 SAMP1030B-600 SAMP1030BT-2 SAMP1030BT-3 SAMP1030B-1000 SAMP1030BT-5 SAMP1030B-1500 SAMP1030D-600 SAMP1030C-1000 SAMP1030C-1500 SAMP1030D-2000 SAMP1030AT-150 SAMP1030BT-10 SAMP1030BT-8
Probenehmer, PowderThief
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Diese PowderThief-Probenehmer eignen sich zum Beproben von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • Hergestellt aus hochwertigem 316-Edelstahl
  • Verwendung von PTFE für Kupplungsmechanismus
  • Einzelpunktprobenehmer
Es sind verschiedene Spitzen erhältlich, um mit einem einzigen Probenehmer eine Reihe verschiedener Volumina präzise zu beproben.