Pulver-Probenehmer, MicroMate
Lieferant: Sampling Systems
1070A-350 1070A-500
SAMP1070A-350EA 2230 EUR
SAMP1070A-350 SAMP1070A-500
Pulver-Probenehmer, MicroMate
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der MicroMate ist für geringe Probenvolumina von Pulvern und Granulaten konzipiert.
  • Inner rod extends beyond the outer tube
  • Slightly variable nominal sample volume
  • Dry and ambient recommended storage temperature
Wird vorwiegend für das Unit-Dose-Sampling in der Pharmaindustrie verwendet.