MicroThief Pulversammler
Lieferant: Sampling Systems
1074A-350 1074A-500
SAMP1074A-350EA 2520 EUR
SAMP1074A-350 SAMP1074A-500
MicroThief Pulversammler
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der MicroThief-Pulverprobenehmer ist für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina frei fließender Pulver konzipiert.
  • Perfekt für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina
  • Ideal für die Probenentnahme von Einzeldosen
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Schnell lieferbar
  • Ab Lager verfügbar
Der MicroThief ist ideal für die Entnahme von Proben sehr kleiner Volumina frei fließender Pulver und Granulate. Der Probenehmer ist in verschiedenen Längen erhältlich, sodass Punktproben aus unterschiedlichen Tiefen entnommen werden können. Der MicroThief besteht aus chemikalienbeständigem 316L-Edelstahl, der eine hervorragende chemische Beständigkeit aufweist.