Pulverprobenehmer
Lieferant: Sampling Systems
1220A-1500 1220A-600 1220A-900 1220B-600 1220B-900 1220B-1500 1220B-300 1220J-900 1220J-1500 1220J-2000
SAMP1220A-1500EA 1530 EUR
SAMP1220A-1500 SAMP1220A-600 SAMP1220A-900 SAMP1220B-600 SAMP1220B-900 SAMP1220B-1500 SAMP1220B-300 SAMP1220J-900 SAMP1220J-1500 SAMP1220J-2000
Pulverprobenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Taschenprobenehmer für diskrete Zonenproben aus Pulvern und Granulaten.
  • Einfache Bedienung und robustes Design
  • Innenstab aus Edelstahl oder PTFE
  • Kann sehr schnell zerlegt und gereinigt werden
Geeignet für den Einsatz in Apothekenanwendungen.
Lieferumfang: Standardmäßige Lieferung mit Spitzen.