Einsätze für manuelle Probenehmer U-D Master
Lieferant: Sampling Systems
1230T-05S 1230T-10S 1230T-30S 1230T-03S 1230T-15S
SAMP1230T-05SEA 369 EUR
SAMP1230T-05S SAMP1230T-10S SAMP1230T-30S SAMP1230T-03S SAMP1230T-15S
Einsätze für manuelle Probenehmer U-D Master
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Einsätze aus Edelstahl für manuelle Probenehmer U-D Master.
  • Hergestellt aus 316-Edelstahl
Diese Einsätze sind ideal, um Fehler bei der Probenahme zu vermeiden. Durch einfaches Auswechseln der Probeneinsätze können unterschiedliche Volumina präzise beprobt werden.