Jumbosack-Probenehmer
Lieferant: Sampling Systems
1309C-400 1309C-800 1309B-400 1309B-800 1309A-400 1309A-800
SAMP1309C-400EA 676 EUR
SAMP1309C-400 SAMP1309C-800 SAMP1309B-400 SAMP1309B-800 SAMP1309A-400 SAMP1309A-800
Jumbosack-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Jumbosack-Probenehmer dient zum Sampeln von großen Granulaten in Säcken.
  • Ideal zum Entnehmen von Granulaten aus Säcken auf Paletten
  • Kann größere Granulate mit einer Größe von bis zu 10 mm beproben
  • Einfache Verwendung
  • Ideal für die meisten Pulver und Granulate
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Jumbosack-Probenehmer besteht aus 316L-Edelstahl und eignet sich perfekt für die Probenentnahme von Pulvern und Granulaten in Säcken. Es gibt verschiedene Modelle für bestimmte Anwendungen, darunter ein Modell mit einem glatten Ende, das der Benutzer an seiner eigenen Tasche befestigen kann. Ein Modell mit einer Endkappe ermöglicht es dem Benutzer, die Probe im Röhrchen zu behalten. Zusätzlich ist ein Modell mit einem Adapter erhältlich, mit dem der Benutzer die Probe in einer Flasche sammeln kann.