Soil Sampler Pro
Lieferant: Sampling Systems
1620A-01
SAMP1620A-01EA 242 EUR
SAMP1620A-01
Soil Sampler Pro
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Soil Sampler Pro ist ideal für die Verwendung mit Rasen, Wiesen und leichten bis mittelschweren Böden.
  • Entnehmen Sie schnell eine Querschnittsprobe von Erde
  • Robustes Edelstahldesign
  • Beinhaltet eine Fußstütze und breite Griffe
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Soil Sampler Pro eignet sich hervorragend zum schnellen Entnehmen von Querschnittsproben von Boden. Das robuste Design, einschließlich Fußstütze und breiter Griffe, ermöglicht es Benutzern, zusätzliche Kraft zum Eindrücken in den Boden auszuüben.