Probenehmer für kohäsive Pulver
Lieferant: Sampling Systems
2000S-01
SAMP2000S-01EA 2470 EUR
SAMP2000S-01
Probenehmer für kohäsive Pulver
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Dieser Probenehmer wurde speziell für kohäsive Pulver konstruiert.
  • Zur Entnahme von Zielpunktproben
  • Mit Handgriff und vier Probenzellen
  • Kleinste Probenmengen von 0,25, 0,50, 0,75 und 1,0 ml
Used throughout the pharmaceutical industry from sticky (or cohesive) powders.
Bestellinformation: Eine Nylonbürste ist separat erhältlich.
Lieferumfang: In a case.