Kohäsive Taschenprobenehmer
Lieferant: Sampling Systems
2220B-600 2220B-1500 2220B-900
SAMP2220B-600EA 1850 EUR
SAMP2220B-600 SAMP2220B-1500 SAMP2220B-900
Kohäsive Taschenprobenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der kohäsive Taschenprobenehmer ist für die Entnahme diskreter Proben von kohäsiven Pulvern konzipiert.
  • Genialer Schaber drückt Pulver beim Drehen in den Behälter
  • Hergestellt aus 316L-Edelstahl
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der kohäsive Taschenprobenehmer ist perfekt für die Entnahme diskreter Proben von Pulvern mit schlechten Fließeigenschaften. Der Schaber drückt Pulver beim Drehen in den Probenehmer, während ein solider innerer Stab dafür sorgt, dass die Proben voneinander getrennt bleiben.