Wiederverwendbare Bailer
Lieferant: Sampling Systems
5075A-350
SAMP5075A-350EA 1150 EUR
SAMP5075A-350
Wiederverwendbare Bailer
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Wiederverwendbare Wasserschöpfer zur Probenahme aus Brunnen, Grundwasser, Tanks und Bohrlöchern.
  • Leicht zu reinigen
  • Müssen zur Probenahme einfach nur hinabgesenkt werden
  • Hergestellt aus chemisch beständigem FEP (vergleichbar mit PTFE)
Werden vorwiegend für Umwelt- und Chemikalienproben verwendet.