Probenehmer für Flüssigkeiten
Lieferant: Sampling Systems
5551S-600 5551S-1000 5551S-1500
SAMP5551S-600EA 933 EUR
SAMP5551S-600 SAMP5551S-1000 SAMP5551S-1500
Probenehmer für Flüssigkeiten
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Der Flüssigkeitspunktprobenehmer ist zum schnellen Entnehmen von Proben frei fließender Flüssigkeiten konzipiert.
  • Ideal zum Entnehmen von Proben frei fließender Flüssigkeiten aus den meisten Behältern
  • Hervorragend geeignet zum Entnehmen von Proben aus Arzneimitteln, Kosmetika und Lebensmitteln
  • Leicht zu reinigen
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Fluid Point Sampler eignet sich hervorragend zum Entnehmen von Proben frei fließender Flüssigkeiten aus einer Reihe von Behältern, einschließlich Fässern. Er ist aus chemisch beständigem 316L-EdelstahlMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable