Probenauswurfstäbe
Lieferant: Sampling Systems
8570A-700 8570A-1100
SAMP8570A-700EA 273 EUR
SAMP8570A-700 SAMP8570A-1100
Probenauswurfstäbe
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Probenauswurfstäbe sind zum leichteren Entnehmen von Proben konzipiert.
  • Ein nützliches Werkzeug zum Entnehmen von Proben
  • Wählen Sie einen Stab, der länger ist als der verwendete Probenehmer
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Probenauswurfstab ist ein praktisches Werkzeug zum Entnehmen von schwer zu entnehmenden Proben, die in einem Probenehmer gesammelt wurden. Drücken Sie den Stab einfach in den Probenschaft, um das Material auszuwerfen.