Edelstahlkannen
Lieferant: Sampling Systems
A204-2000
SAMPA204-2000EA 495 EUR
SAMPA204-2000
Edelstahlkannen
Becher
Edelstahlkannen eignen sich perfekt für den Einsatz in Labor- und Produktionsanwendungen.
  • Hochwertiger Edelstahl 304
  • Einfaches sauberes Design
  • Hochglanzpolierte Oberfläche
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Edelstahlkannen werden aus hochwertigem 304-Edelstahl hergestellt und eignen sich perfekt für den täglichen Einsatz in verschiedenen Anwendungen in Labor- und Produktionsumgebungen.