PharmaScoop zum Wiegen
Lieferant: Sampling Systems
A376-500
SAMPA376-500EA 228 EUR
SAMPA376-500
PharmaScoop zum Wiegen
Schaufeln
Entwickelt zum bequemen Wiegen von Pulvern.
  • Aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt
  • Das flache Bodendesign ermöglicht schnelles und einfaches Wiegen
  • Weit verbreitet in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Wiege-PharmaScoop ist aufgrund seines Designs mit flachem Boden ideal zum schnellen Wiegen von Pulvern. Es ist aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt und verfügt über ein spaltfreies Design, wodurch es extrem leicht zu reinigen ist.