Edelstahl-Eimer
Lieferant: Sampling Systems
A586-10 A586-12 A586-15
SAMPA586-10EA 488 EUR
SAMPA586-10 SAMPA586-12 SAMPA586-15
Edelstahl-Eimer
Eimer
Diese Allzweckeimer eignen sich ideal für den Einsatz in allen Bereichen der Industrie.
  • Aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl
  • Starkes und robustes Hochleistungsdesign
  • Perfekt für korrosive Umgebungen
Die Edelstahleimer-Reihe von Sampling Systems umfasst hervorragende Mehrzweckeimer, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden können. Sie bestehen aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl und sind besonders für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.