-86C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation als Untertischgerät 2 Fächer 2 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe Ergonomischer, abschließbarer Griff, leicht zu bedienen Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech Innengehäuse mit abg 1 * 1 ST
Lieferant: PHC Corporation
-86C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation als Untertischgerät 2 Fächer 2 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe Ergonomischer, abschließbarer Griff, leicht zu bedienen Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech Innengehäuse mit abg 1 * 1 ST