Kassetten, Ultrafiltration, Sartocon® Slice
Lieferant: Sartorius
3051467901E-SG 3051463901E-SG 3051465001E-SG 3051466801E-SG 3051443901E-SG 3051463901E-SW
512-0079EA 831 EUR
512-0079 512-0075 512-0076 512-0078 SARP3051443901E-SG SARP3051463901E-SW
Kassetten, Ultrafiltration, Sartocon® Slice
Filter Tangentialfluß-Filtrationskassetten
Sartocon® Slice-Kassetten bestehen aus denselben Materialien und haben dieselbe Konstruktion und daher dieselbe Fließweglänge wie die Sartocon-Kassetten, die für die Produktion im größeren Maßstab verwendet werden. Die Skalierung nach oben und unten ist über den gesamten Anwendungsbereich hinweg, von der Zellgewinnung bis zur Proteinreinigung und -konzentration, vollkommen linear.
  • Hervorragende chemische Verträglichkeit und breiter pH-Bereich
  • Autoklavierbar oder Inline-dampfbeständig
  • Erhältlich mit Hydrosart®- oder PESU-Membranen
Hydrosart® Membran
More Product Information